Triethylborat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
139582500 139580010
ACRO139582500EA 84 EUR
ACRO139582500 ACRO139580010
Triethylborat 97%
Triethylborat
Formel: C₆H₁₅BO₃
Siedepunkt: 117…118 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –84,5 °C
Dichte: 0,858 g/cm³
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012846
CAS-Nummer: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %