Triethylenglycol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

139590010 139590025 139590100
ACRO139590010EA 58.4 EUR
ACRO139590010 ACRO139590025 ACRO139590100
Triethylenglycol 99%
Triethylenglycol
Formel: C₆H₁₄O₄
Siedepunkt: 285 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,12 g/cm³
Flammpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002880
CAS-Nummer: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 12,09802

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR