Triethyl-1,1,2-ethantricarboxylat 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

139610250 139611000
ACRO139610250EA 35 EUR
ACRO139610250 ACRO139611000
Triethyl-1,1,2-ethantricarboxylat 99%
Triethyl-1,1,2-ethantricarboxylat
Formel: C₁₁H₁₈O₆
Siedepunkt: 99 °C (,5 mmHg)
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009154
CAS-Nummer: 7459-46-3
EINECS: 231-235-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR