Triethylorthoformiat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
139660010
139660025
139661000
139660250
ACRO139660010EA
64.8
EUR
ACRO139660010
ACRO139660025
ACRO139661000
ACRO139660250
Triethylorthoformiat 98%
Triethylorthoformiat
Formel:
C₇H₁₆O₃ Siedepunkt: 146 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –61 °C Dichte: 0,89 g/cm³ Flammpunkt: 35 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009230 CAS-Nummer: 122-51-0 EINECS: 204-550-4 UN: 2524 ADR: 3,III Merck Index: 12,07012 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...