(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
139820100
ACRO139820100EA 124 EUR
ACRO139820100
(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on 97%
(±)-Naringenin
Formel: C₁₅H₁₂O₅
Schmelzpunkt: 247…254 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006844
CAS-Nummer: 480-41-1
EINECS: 207-550-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 247 to 254 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %