3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

139910250 139911000 139915000
ACRO139910250EA 24 EUR
ACRO139910250 ACRO139911000 ACRO139915000
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd 99%
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196.2 g/mol
Siedepunkt: 163…165 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 73…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003364
CAS-Nummer: 86-81-7
EINECS: 201-701-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to cream Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 76 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR