Pivalinsäurechlorid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,2-Dimethylpropansäurechlorid, Pivaloylchlorid, Trimethylessigsäurechlorid, 2,2-Dimethylpropionsäurechlorid, Neopentansäurechlorid

140050050 140052500 140050010
ACRO140050050EA 21.9 EUR
ACRO140050050 ACRO140052500 ACRO140050010
Pivalinsäurechlorid 99%
Pivalinsäurechlorid
Formel: C₅H₉ClO
Molecular Weight: 120.58 g/mol
Siedepunkt: 105
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 0.98 g/cm³
Flammpunkt: 14 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000709
CAS-Nummer: 3282-30-2
EINECS: 221-921-6
UN: 2438
ADR: 6.1 I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration RCOCl 98.5 to 101.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR