Triphenylphosphin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
140420010 140420250 140422500 140420050
ACRO140420010EA 186 EUR
ACRO140420010 ACRO140420250 ACRO140422500 ACRO140420050
Triphenylphosphin 99%
Triphenylphosphin
Formel: C₁₈H₁₅P
Siedepunkt: 377 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 78,5…81.5 °C
Dichte: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003043
CAS-Nummer: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78.5 to 81.5 °C
GC ≥97.5 %