Tropinon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
140570100 140570050 140570500
ACRO140570100EA 66.5 EUR
ACRO140570100 ACRO140570050 ACRO140570500
Tropinon 99%
Tropinon
Formel: C₈H₁₃NO
Siedepunkt: 113 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005549
CAS-Nummer: 532-24-1
EINECS: 208-530-6
UN: 3259
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 44 °C
GC ≥98.5 %