3-(2-Hydroxyethyl)indol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
β-Indol-3-ylethanol, Indol-3-ethanol, Tryptophol
140600050
140600010
ACRO140600050EA
71.5
EUR
ACRO140600050
ACRO140600010
3-(2-Hydroxyethyl)indol 97%
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Formel:
C₁₀H₁₁NO Molecular Weight: 161.2 g/mol Siedepunkt: 174 °C (2.7mbar) Schmelzpunkt: 57…60 °C Flammpunkt: 255 °C |
MDL:
MFCD00005659 CAS-Nummer: 526-55-6 EINECS: 208-393-2 Merck Index: 12,09930 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to brown Powder or crystals or flakes or crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 61 °C |
GC | ≥96.0 % |