DL-m-Tyrosin 98.5%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

140630010 140630050
ACRO140630010EA 109 EUR
ACRO140630010 ACRO140630050
DL-m-Tyrosin 98.5%
DL-m-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 280 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,456 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002597
CAS-Nummer: 775-06-4
EINECS: 212-270-9
Merck Index: 12,09971

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR