(±)-γ-Valerolacton 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: (±)-4-Hydroxyvaleriansäurelacton, (±)-Pentansäure-γ-lacton, (±)-Pentan-4-olid

140791000 140795000
ACRO140791000EA 51.7 EUR
ACRO140791000 ACRO140795000
(±)-γ-Valerolacton 98%
(±)-γ-Valerolacton
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 207…208 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1.05 g/cm³
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005400
CAS-Nummer: 108-29-2
EINECS: 203-569-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR