Vanillin 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
140820010
140820020
140821000
140822500
140820050
ACRO140820010EA
154
EUR
ACRO140820010
ACRO140820020
ACRO140821000
ACRO140822500
ACRO140820050
Vanillin 99%, rein
Vanillin
Formel:
C₈H₈O₃ Siedepunkt: 170 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 81…84 °C Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 147 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006942 CAS-Nummer: 121-33-5 EINECS: 204-465-2 Merck Index: 13,09998 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 84 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...