3,4-Dimethoxybenzylamin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

140830050 140830250 140831000
ACRO140830050EA 40.4 EUR
ACRO140830050 ACRO140830250 ACRO140831000
3,4-Dimethoxybenzylamin 97%
3,4-Dimethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO₂
Siedepunkt: 281…284 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,1 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008116
CAS-Nummer: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR