o-Xylol 99%, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Dimethylbenzol
140990010
140990025
140990100
ACRO140990010EA
57.8
EUR
ACRO140990010
ACRO140990025
ACRO140990100
o-Xylol 99%, pure
o-Xylol
Formel:
C₈H₁₀ Molecular Weight: 106.17 g/mol Siedepunkt: 143…145 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –25 °C Dichte: 0.878 g/cm³ Flammpunkt: 31 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008519 CAS-Nummer: 95-47-6 EINECS: 202-422-2 UN: 1307 ADR: 3 III Merck Index: 12,10214 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5035 to 1.5065 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...