(±)-3-Aminochinuclidin Dihydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, 3-Amino-1-azabicyclo[2.2.2]octane dihydrochloride
146150250
ACRO146150250EA
132
EUR
ACRO146150250
(±)-3-Aminochinuclidin Dihydrochlorid 98%
(±)-3-Aminochinuclidin Dihydrochlorid
Formel:
C₇H₁₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 199,1213 g/mol Schmelzpunkt: 321…323 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00137395 CAS-Nummer: 6530-09-2 EINECS: 229-424-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
GC | ≥94.0 % |