N-(4-Brombutyl)phthalimid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: N-(4-Brombutyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid, N-(4-Brombutyl)phthalsäureimid

146290100 146290500
ACRO146290100EA 86.9 EUR
ACRO146290100 ACRO146290500
N-(4-Brombutyl)phthalimid 98%
N-(4-Brombutyl)phthalimid
Formel: C₁₂H₁₂BrNO₂
Schmelzpunkt: 76…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005905
CAS-Nummer: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR