1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN) 98%, rein Indikator-Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: PAN

146310050 146310100 146310500
ACRO146310050EA 105 EUR
ACRO146310050 ACRO146310100 ACRO146310500
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN) 98%, rein Indikator-Qualität
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN)
Formel: C₁₅H₁₁N₃O
Siedepunkt: 412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004071
CAS-Nummer: 85-85-8
EINECS: 201-637-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Orange to red-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Suitability (as complexom. indicator) Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR