1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN) 98%, rein Indikator-Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
PAN
146310050
146310100
146310500
ACRO146310050EA
105
EUR
ACRO146310050
ACRO146310100
ACRO146310500
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN) 98%, rein Indikator-Qualität
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN)
Formel:
C₁₅H₁₁N₃O Siedepunkt: 412 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 138…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004071 CAS-Nummer: 85-85-8 EINECS: 201-637-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to red-brown to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Suitability | (as complexom. indicator) Passes test |