ω-Brom-4-chloracetophenon 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

146360250 146361000
ACRO146360250EA 47.6 EUR
ACRO146360250 ACRO146361000
ω-Brom-4-chloracetophenon 98+%
ω-Brom-4-chloracetophenon
Formel: C₈H₆BrClO
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…99 °C
MDL: MFCD00000625
CAS-Nummer: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02172

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Loss on drying ≤1 % (70 °C, 2 h)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR