Benzothiazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzo[d]thiazole
146390010
146390050
146392500
146390025
ACRO146390010EA
172
EUR
ACRO146390010
ACRO146390050
ACRO146392500
ACRO146390025
Benzothiazol 97%
Benzothiazole
Formel:
C₇H₅NS Siedepunkt: 231 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 2 °C Dichte: 1,23 g/cm³ Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005775 CAS-Nummer: 95-16-9 EINECS: 202-396-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01108 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow-brown to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6410 to 1.6440 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...