3-(Diethylamino)phenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
146631000
ACRO146631000EA 36.5 EUR
ACRO146631000
3-(Diethylamino)phenol 99%
3-(Diethylamino)phenol
Formel: C₁₀H₁₅NO
Siedepunkt: 170 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Flammpunkt: 141 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002265
CAS-Nummer: 91-68-9
EINECS: 202-090-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink to red to grey-brown Flakes or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %