Safranin O 95%, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenaziniumchlorid, Basisrot 2

146640250 146641000
ACRO146640250EA 47.3 EUR
ACRO146640250 ACRO146641000
Safranin O 95%, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Safranin O
Formel: C₂₀H₁₉ClN₄
Molecular Weight: 350.85 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011759
CAS-Nummer: 477-73-6
EINECS: 207-518-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Green to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Dye content ≥94 %

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR