2,5-Xylidin 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,5-Dimethylanilin, 2-Amino-p-xylol

146690050
ACRO146690050EA 21.8 EUR
ACRO146690050
2,5-Xylidin 99%
2,5-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11,5 °C
Dichte: 0,97 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007743
CAS-Nummer: 95-78-3
EINECS: 202-451-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5582 to 1.5602 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR