Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon 99.7%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfon, 4-Hydroxyphenylsulfon, 4,4'-Sulfonyldiphenol
146915000
ACRO146915000EA 74.2 EUR
ACRO146915000
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon 99.7%
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon
Formel: C₁₂H₁₀O₄S
Schmelzpunkt: >245 °C
MDL: MFCD00002350
CAS-Nummer: 80-09-1
EINECS: 201-250-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥245 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.6 %