Cyclopentylmethanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cyclopentanmethanol
147150100
ACRO147150100EA
114
EUR
ACRO147150100
Cyclopentylmethanol 98%
Cyclopentylmethanol
Formel:
C₆H₁₂O Molecular Weight: 100,16 g/mol Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa) Dichte: 0,92 g/cm³ Flammpunkt: 62 °C |
MDL:
MFCD00001384 CAS-Nummer: 3637-61-4 EINECS: 222-861-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |