Chloracetylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Monochloressigsäurechlorid, Chloressigsäurechlorid
147290010 147291000 147292500 147290025
ACRO147290010EA 88.5 EUR
ACRO147290010 ACRO147291000 ACRO147292500 ACRO147290025
Chloracetylchlorid 98%
Chloracetylchlorid
Formel: C₂H₂Cl₂O
Molecular Weight: 112.94 g/mol
Siedepunkt: 105 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1.42 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000725
CAS-Nummer: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
UN: 1752
ADR: 6.1
Merck Index: 13,02074
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %