EDTA Trinatriumsalz Hydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trinatriumhydrogenethylendiamintetraacetat Hydrat, Ethylendiamintetraessigsäure tri-Natriumsalz Hydrat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Trinatriumsalz Hydrat
147865000
ACRO147865000EA
86.9
EUR
ACRO147865000
EDTA Trinatriumsalz Hydrat 98%
EDTA Trinatriumsalz Hydrat
Formel:
C₁₀H₁₃N₂Na₃O₈·H₂O Molecular Weight: 376,21 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149675 CAS-Nummer: 85715-60-2 EINECS: 205-758-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥97.5 % (corrected for water) |
Water | ≤10 % |