1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Natriumlaurylsulfonat, Natriumdodecylsulfonat

147900010
ACRO147900010EA 28.9 EUR
ACRO147900010
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz 99+%
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₁₂H₂₅NaO₃S
Molecular Weight: 272.38 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007527
CAS-Nummer: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR