3-Hydroxy-2-nitropyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Nitro-3-pyridinol
148100250
148101000
ACRO148100250EA
56.7
EUR
ACRO148100250
ACRO148101000
3-Hydroxy-2-nitropyridin 97%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Formel:
C₅H₄N₂O₃ Molecular Weight: 140.1 g/mol Schmelzpunkt: 67…72 °C |
MDL:
MFCD00006258 CAS-Nummer: 15128-82-2 EINECS: 239-191-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 72 °C |
GC | ≥96.0 % |