(±)-3-Chlor-1,2-propandiol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-3-Chlor-1,2-dihydroxypropan
148120010
148120250
148125000
148120025
ACRO148120010EA
96.4
EUR
ACRO148120010
ACRO148120250
ACRO148125000
ACRO148120025
(±)-3-Chlor-1,2-propandiol 99%
(±)-3-Chlor-1,2-propandiol
Formel:
C₃H₇ClO₂ Siedepunkt: 213 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 1,322 g/cm³ Flammpunkt: 135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004712 CAS-Nummer: 96-24-2 EINECS: 202-492-4 UN: 2689 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02164 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...