4-(Dimethylamino)pyridin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

148270050 148270250 148271000 148270025 148275000
ACRO148270050EA 24 EUR
ACRO148270050 ACRO148270250 ACRO148271000 ACRO148270025 ACRO148275000
4-(Dimethylamino)pyridin 99%
4-(Dimethylamino)pyridin
Formel: C₇H₁₀N₂
Siedepunkt: 162 °C (50 mmHg)
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Flammpunkt: 124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006418
CAS-Nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color of alcohol solution ≤30 APHA (10% W/V in ethanol)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR