2-Acetylamino-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Acetylamino-4-methyl-thiazole-5-sulphonyl chloride, 2-Acetamido-4-methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride, 2-Acetamido-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride, 2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulphonyl chloride
148360010
ACRO148360010EA 64.7 EUR
ACRO148360010
2-Acetylamino-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride 97%
2-Acetylamino-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₇ClN₂O₃S₂
Molecular Weight: 254,72 g/mol
Schmelzpunkt: 161…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005320
CAS-Nummer: 69812-29-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %