Cyanacetamid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

148651000 148655000 148650025
ACRO148651000EA 44.5 EUR
ACRO148651000 ACRO148655000 ACRO148650025
Cyanacetamid 99%
Cyanacetamid
Formel: C₃H₄N₂O
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Flammpunkt: 215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008024
CAS-Nummer: 107-91-5
EINECS: 203-531-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR