Isopropylamin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

148920010 148920025 148920250 148920100
ACRO148920010EA 45 EUR
ACRO148920010 ACRO148920025 ACRO148920250 ACRO148920100
Isopropylamin 99%
Isopropylamin
Formel: C₃H₉N
Siedepunkt: 33…34 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –101 °C
Dichte: 0,69 g/cm³
Flammpunkt: –37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008082
CAS-Nummer: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN: 1221
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05229

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3725 to 1.3755 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR