2-Methyl-2-propanthiol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: tert-Butylmercaptan, tert-Butylthiol, 2-Mercapto-2-methylpropan
149020500
ACRO149020500EA 22.5 EUR
ACRO149020500
2-Methyl-2-propanthiol 99%
2-Methyl-2-propanthiol
Formel: C₄H₁₀S
Molecular Weight: 90.19 g/mol
Siedepunkt: 64
Schmelzpunkt: –1.1 °C
Dichte: 0.8 g/cm³
Flammpunkt: –24 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004857
CAS-Nummer: 75-66-1
EINECS: 200-890-2
UN: 2347
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01578
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Dye content ≥70 %
UV Lambda max 612 to 616 nm
Suitability (as track. dye for DNA seq) Passes test