Benzoesäure 99%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Phenylameisensäure, Benzolcarbonsäure

149130010 149130025 149130250 149135000
ACRO149130010EA 41.3 EUR
ACRO149130010 ACRO149130025 ACRO149130250 ACRO149135000
Benzoesäure 99%, reinst
Benzoesäure
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122.12 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Flammpunkt: 121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002398
CAS-Nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Clarity of alcohol solution (20 wt.% soln. in ethanol) clear
Color of molten substance ≤50 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR