Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

149190010 149190050 149190250
ACRO149190010EA 36.5 EUR
ACRO149190010 ACRO149190050 ACRO149190250
Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat 98%
Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat
Formel: CH₃NaO₃S·2H₂O
Schmelzpunkt: 63…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150598
CAS-Nummer: 6035-47-8
EINECS: 205-739-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
pH 9.5 to 10.5 (10 % solution)
Alkalinity 1 to 2.5 % (as Na2CO3)
Iron (Fe) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR