Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
149190010
149190050
149190250
ACRO149190010EA
36.5
EUR
ACRO149190010
ACRO149190050
ACRO149190250
Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat 98%
Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat
Formel:
CH₃NaO₃S·2H₂O Schmelzpunkt: 63…64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150598 CAS-Nummer: 6035-47-8 EINECS: 205-739-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
pH | 9.5 to 10.5 (10 % solution) |
Alkalinity | 1 to 2.5 % (as Na2CO3) |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Zinc (Zn) | ≤30 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...