Propylamin 98%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Aminopropan

149310010
ACRO149310010EA 70.2 EUR
ACRO149310010
Propylamin 98%, rein
Propylamin
Formel: H₃CCH₂CH₂NH₂
Siedepunkt: 48 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0,719 g/cm³
Flammpunkt: –30 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008205
CAS-Nummer: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
UN: 1277
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08028

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR