(±)-4-Methyl-2-pentanol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-Methylisobutylcarbinol, Isobutylmethylcarbinol
149380010 149380025 149380050 149385000 149380100
ACRO149380010EA 35.5 EUR
ACRO149380010 ACRO149380025 ACRO149380050 ACRO149385000 ACRO149380100
(±)-4-Methyl-2-pentanol 99+%
(±)-4-Methyl-2-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Molecular Weight: 102.18 g/mol
Siedepunkt: 132 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 0.8 g/cm³
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004550
CAS-Nummer: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN: 2053
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +28° to +32° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)