2-Chlorethylvinylether ca. 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
149431000
ACRO149431000EA 217 EUR
ACRO149431000
2-Chlorethylvinylether ca. 95%
2-Chlorethylvinylether
Formel: H₂CCHOCH₂CH₂Cl
Molecular Weight: 106,55 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1,048 g/cm³
Flammpunkt: 16 °C
MDL: MFCD00000973
CAS-Nummer: 110-75-8
EINECS: 203-799-6
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,02191
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +6° to +10° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)