2,6-Dimethyl-4-heptanon, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isobutylketon
149440010
149440025
149440200
ACRO149440010EA
59
EUR
ACRO149440010
ACRO149440025
ACRO149440200
2,6-Dimethyl-4-heptanon, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
2,6-Dimethyl-4-heptanon
Formel:
C₉H₁₈O Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –46 °C Dichte: 0,809 g/cm³ Flammpunkt: 49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008940 CAS-Nummer: 108-83-8 EINECS: 203-620-1 UN: 1157 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4100 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥15 % (4.6-Dimethyl-2-heptanone) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...