2,6-Dimethyl-4-heptanon, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Isobutylketon

149440010 149440025 149440200
ACRO149440010EA 59 EUR
ACRO149440010 ACRO149440025 ACRO149440200
2,6-Dimethyl-4-heptanon, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
2,6-Dimethyl-4-heptanon
Formel: C₉H₁₈O
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0,809 g/cm³
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008940
CAS-Nummer: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1157
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥15 % (4.6-Dimethyl-2-heptanone)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR