Ethylacetat 99+%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc

149470010 149470025 149470250 149470050 149470100
ACRO149470010EA 43.7 EUR
ACRO149470010 ACRO149470025 ACRO149470250 ACRO149470050 ACRO149470100
Ethylacetat 99+%, reinst
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 77.1
Schmelzpunkt: –83.5 °C
Dichte: 0.902 g/cm³
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Residual solvents ≤10 % MTBE


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR