Propylenoxid 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: (±)-Propylenoxid, (±)-Propenoxid, (±)-Methyloxiran

149620010 149620025
ACRO149620010EA 48.5 EUR
ACRO149620010 ACRO149620025
Propylenoxid 99%, rein
Propylenoxid
Formel: C₃H₆O
Siedepunkt: 34,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 0,83 g/cm³
Flammpunkt: –37 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005126
CAS-Nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR