Diethylenglycolmonobutylether 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

149710010 149710025 149710100
ACRO149710010EA 39.2 EUR
ACRO149710010 ACRO149710025 ACRO149710100
Diethylenglycolmonobutylether 99+%
Diethylenglycolmonobutylether
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 231 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –68 °C
Dichte: 0,955 g/cm³
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002881
CAS-Nummer: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20°C) 0.952 to 0.958
Acidity (CH3COOH) ≤0.05 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR