4-Heptanol 93%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Heptyl alcohol, Dipropylcarbinol
149850050
ACRO149850050EA 64.8 EUR
ACRO149850050
4-Heptanol 93%
4-Heptanol
Formel: C₇H₁₆O
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41,5 °C
Dichte: 0,81 g/cm³
Flammpunkt: 48 °C
MDL: MFCD00021934
CAS-Nummer: 589-55-9
EINECS: 209-651-7
UN: 1987
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4215 (20°C, 589 nm)
GC ≥91 %