trans-2-Hexen 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

149900050 149900250
ACRO149900050EA 97.8 EUR
ACRO149900050 ACRO149900250
trans-2-Hexen 98+%
trans-2-Hexen
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 68 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,66 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009473
CAS-Nummer: 4050-45-7
EINECS: 223-752-3
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR