3,4-Dichlorbenzoylchlorid 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,4-Dichlorbenzoesäurechlorid

150230050 150230250 150231000
ACRO150230050EA 17.9 EUR
ACRO150230050 ACRO150230250 ACRO150231000
3,4-Dichlorbenzoylchlorid 97%
3,4-Dichlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₃O
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…33 °C
Flammpunkt: 142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000672
CAS-Nummer: 3024-72-4
EINECS: 221-177-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration RCOCl ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR